Learn More
Acétate de cuivre(I), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10659404
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-54-9
Formule moléculaire C2H3CuO2
Poids moléculaire (g/mol) 122.59
Numéro MDL MFCD00058908
Clé InChI RFKZUAOAYVHBOY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme copper i acetate, cuprous acetate, copper 1+ acetate, acetic acid, copper 1+ salt, unii-9u3n93lmzb, copper acetate, 9u3n93lmzb, acetic acid, copper 1+ salt 1:1, copper 1 acetate
CID PubChem 69023
Nom IUPAC cuivre(1+);acétate
SMILES CC(=O)[O-].[Cu+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(I) acetate
Point de fusion 250.0°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 48.7% min. (Cu)
Formule linéaire CH3C(O)OCu
Merck Index 15, 2648
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 122.59
Pourcentage de pureté 95%