Learn More
Toile en cuivre, maille 50 tissée à partir d’un fil de 0,23 mm (0,009 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334677
Click to view available options
Quantité:
100 x 900 mm
500 x 900 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11334677
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039713.WP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper gauze
Note relative au nom Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
Quantité 100 x 900 mm
Dimensions de la maille 50 Mesh
Odeur Odorless
Forme Toile métallique