Learn More
Thermo Scientific™ Bécher de cuivre avec lèvre de pourout, Thermo Scientific™
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- La lèvre de Pourout facilite les versements
Spécification
Spécification
| Description | Avec bec verseur |
| Diamètre (métrique) externe | Partie supérieure63 mm ; partie inférieure :57 mm |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Cuivre |
| Hauteur (métrique) | 92 mm |
| Type | Bécher |