Learn More
Catalyseur de conversion du gaz à l’eau à basse température à base de cuivre, HiFUEL™ W220, Alfa Aesar™
70.32€ - 278.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper based low temperature water gas shift catalyst, HiFUEL W220
Couleur Noir
Aspect Black pellets
Forme Granulés, 3,1 mm x 3,1 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15426935
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045466.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15436935
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045466.A1
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15446935
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045466.A4
2.5 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Copper based low temperature water gas shift catalyst, HiFUEL W220
Noir
Black pellets
Granulés, 3,1 mm x 3,1 mm
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H400-H410; Very toxic to aquatic life. Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 9, Packaging Group: III
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante