Learn More
CoorsTek™ Mortiers en porcelaine
Code produit. 11740269 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité:
4,9 oz., 145 ml
Diamètre (impériale) externe:
3,54 in
Hauteur (impériale):
2,75 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11740269
Marque: CoorsTek™ 1782004
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Avec bec verseur
Avec bec verseur
  • Extérieur vitrifié à l’exception du fond ; intérieur rugueux
  • Idéal pour les applications pharmaceutiques
Informations sur la commande
Sans pilons ; commander séparément.
Spécification
Capacité (métrique) 145mL
Finition Extérieur vitré, sauf le fond
Capacité (impériale) 4,9 oz.
Diamètre (impériale) externe 3,54 in
Diamètre (métrique) externe 9 cm
Type de produit Mortier
Matériau Porcelaine
À utiliser avec (application) Idéal pour les applications pharmaceutiques
Hauteur (impériale) 2,75 in
Hauteur (métrique) 7cm
Capacité 4,9 oz., 145 ml