Learn More
Cole Parmer Creuset à forme haute et haute teneur en oxyde d’aluminium CoorsTek
Le creuset à forme haute et haute teneur en oxyde d’aluminium CoorsTek est fabriqué à partir d’oxyde d’aluminium pur à 99,8 %. Très résistant aux produits chimiques, aux alcalis et autres flux.
Marque:  Cole Parmer 17804-07
Code nomenclature Nacres: NB.45
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11735479
  • 259.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-09-2024
Description
Le creuset à forme haute et haute teneur en oxyde d’aluminium CoorsTek est fabriqué à partir d’oxyde d’aluminium pur à 99,8 %. Très résistant aux produits chimiques, aux alcalis et autres flux.
  • Fabriqué à partir d’oxyde d’aluminium pur à 99,8 %
  • Inactif dans les atmosphères hydrogène et carbonée
  • Couvercles pour creuset vendus séparément
  • Résiste aux températures jusqu’à 3 182°F (1 750°C)
Spécification
Spécification
Haute teneur en oxyde d’aluminium
100 mL
58 mm
Creuset
1750°C
Oui
58 mm