Learn More
Bleu De Coomassie Brillant G-250, MP Biomedicals™
Code produit. 11441642 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
10g
Code produit. 11441642
Marque: MP Biomedicals 04808274
Colorant utile pour les gels SDS car il colore facilement les protéines avec une couleur de fond minimale
  • Il s’agit d’une coloration protéique utilisé en électrophorèse.
  • Il a été utilisé dans le dosage des protéines liant le colorant Bradford.
  • Un mécanisme de liaison des colorants aux protéines a été proposé, basé sur la mesure des spectres d’absorbance Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) lors de la titration du réactif colorant en l’absence de protéines et de sa réponse à différents acides polyaminés.
  • Le bleu brillant G a été utilisé pour déterminer la concentration micellaire critique des détergents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6104-58-1
Formule moléculaire C47H48N3NaO7S2
CID PubChem 6328534
Nom IUPAC sodium ; 3-[[4-[(Z)-[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]-2-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthyl-3-méthylanilino]méthyl]benzènesulfonate
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Coomassie Brilliant Blue G-250
Note relative au nom Protein stain in electrophoresis.
Synonyme Acid Blue 90, Brilliant Blue G
Clé InChI RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Poids moléculaire (g/mol) 854.025
Poids de la formule 854
Qualité Électrophorèse
Couleur Bleu à violet
Quantité 10 g
Forme physique Poudre