Learn More
Corning™ Modules de microtubes à centrifuger CoolRack™ M
Les modules thermo-conducteurs de tubes de microcentrifugation éliminent la variabilité due au placement des tubes directement dans la glace, la glace sèche, les bains d’alcool, les bains-marie et d’autres sources de température.
Marque: Corning™ 432040
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fisher Scientific - Les modules thermo-conducteurs de tubes à microcentrifuger CoolRack Corning éliminent la variabilité due au placement des tubes directement dans la glace, la glace sèche, les bains d’alcool, les bains-marie et d’autres sources de température. Placez le module CoolRack directement sur une source de température comprise entre - 196°C et >100°C pour qu’il s’adapte rapidement à cette température.
- Garantit l’uniformité de la température à +/- 0,1°C pour tous les tubes pendant le refroidissement, la congélation instantanée, le chauffage ou la décongélation.
- Tous les modules CoolRack peuvent être autoclavés, stérilisés à haute température ou décontaminés avec un agent de blanchiment, de l’alcool ou d’autres désinfectants ou détergents de laboratoire.
- Les applications recommandées incluent le refroidissement de réactifs tels que des enzymes de restriction, des dNTP et des anticorps, la congélation instantanée dans de la glace carbonique sans alcool d’échantillons de tissus, de virus et de bactéries et le tri de tubes cryogéniques dans de l’azote liquide sur paillasse.
Spécification
Gris | |
Microtubes à centrifuger | |
4 x 6 | |
Modules pour microtubes à centrifuger |
Refroidissement de réactifs tels que des enzymes de restriction, des dNTP et des anticorps, la congélation rapide dans de la glace carbonique sans alcool d’échantillons de tissus, de virus et de bactéries et le tri de tubes cryogéniques dans de l’azote liquide sur paillasse | |
24 microtubes à centrifuger de 1.5 ou 2 ml ; Compatibles SBS | |
M24 |