Learn More
Cytiva Tube de refroidissement pour unités d’électrophorèse
Pour une utilisation du liquide de refroidissement circulant via le circulateur thermostatique MultiTemp III vers des unités d’électrophorèse telles que le Multiphor II
Marque: Cytiva 80110656
246.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubulure de refroidissement : 8 mm dia.int., 12 mm dia.ext. en 4 m de taille de paquet
Spécification
Unité d’électrophorèse de circulateur thermostatique MultiTemp III | |
Tube de refroidissemement | |
157,48 in | |
400 cm |