Learn More
Corning™ Collier d’extension pour système CoolBox™ 2XT
BIOPHARMA
À utiliser avec le système CoolBox™ 2XT. Le collier d’extension Corning™ est nécessaire lorsque vous utilisez des modules de tubes CoolRack™ plus hauts et des tubes de forme haute dans le système CoolBox.
Marque:  Corning™ 432090
Code produit. 15552861
  • 129.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Fermeture du couvercle impossible avec l’ajout d’un collier d’extension
Description
Description
À utiliser avec Coolbox XT et Coolbox 2XT pour augmenter la hauteur lors de l’utilisation de modules de tubes de grande hauteur. Le collier est aimanté et adhère facilement à la base de l’unité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Collier d'extension
1/Paquet
Augmenter la hauteur en utilisant des modules de tubes élevés
Intérieur : 21,0 x 14,3 x 7,0 cm (8,2 x 5,6 x 2,7 in)
Rose
1/Carton
Système CoolBox 2XT
26,7 x 20,0 x 7,0 cm (6,5 x 7,8 x 2,7 in)