Learn More
Corning™ Collier d’extension pour système CoolBox™ 2XT
À utiliser avec le système CoolBox™ 2XT. Le collier d’extension Corning™ est nécessaire lorsque vous utilisez des modules de tubes CoolRack™ plus hauts et des tubes de forme haute dans le système CoolBox.
Marque: Corning™ 432088
121.29 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Fermeture du couvercle impossible avec l’ajout d’un collier d’extension
Description
À utiliser avec Coolbox XT et Coolbox 2XT pour augmenter la hauteur lors de l’utilisation de modules de tubes de grande hauteur. Le collier est aimanté et adhère facilement à la base de l’unité.
Spécification
Collier d'extension | |
1/Paquet | |
Augmenter la hauteur en utilisant des modules de tubes élevés | |
Intérieur : 21,0 x 14,3 x 7,0 cm (8,2 x 5,6 x 2,7 in) |
Vert | |
1/Carton | |
Système CoolBox 2XT | |
26,7 x 20,0 x 7,0 cm (6,5 x 7,8 x 2,7 in) |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
34815045 | Certificat de conformité | 24/05/2024 | 432088 |