Learn More
Corning™ Collier d’extension pour système CoolBox™ 2XT
À utiliser avec le système CoolBox™ 2XT. Le collier d’extension Corning™ est nécessaire lorsque vous utilisez des modules de tubes CoolRack™ plus hauts et des tubes de forme haute dans le système CoolBox.
Marque: Corning™ 432087
Alert:
Fermeture du couvercle impossible avec l’ajout d’un collier d’extension
Description
À utiliser avec Coolbox XT et Coolbox 2XT pour augmenter la hauteur lors de l’utilisation de modules de tubes de grande hauteur. Le collier est aimanté et adhère facilement à la base de l’unité.Spécification
Collier d'extension | |
Violet | |
1/Carton | |
Système CoolBox 2XT | |
26,5 x 20,0 x 7,0 cm |
Collier d’extension magnétique | |
1/Paquet | |
Pour augmenter la hauteur des CoolBox&trade ; systèmes de refroidissement sans glace | |
21,0 x 14,3 x 7,0 cm |