Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15763315 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec rotor S-4 x 1000 avec godets et adaptateurs de grande capacité pour tubes coniques de 15 ml/50 ml
Avec rotor S-4 x 1000 avec godets et adaptateurs pour plaques / tubes pour des tubes à fond rond de 13/16 mm de diamètre
Avec rotor S-4 x 1000 avec godets et adaptateurs pour tubes / plaques pour tubes coniques de 15 ml/50 ml
Avec rotor S-4 x 1000 avec godets ronds et adaptateurs pour tubes coniques de 15 ml/50 ml
Avec rotor S-4 x 750 avec godets ronds et adaptateurs pour tubes coniques de 15 ml/50 ml
Avec rotor S-4 xUniversal-Large avec godets et adaptateurs universels pour plaques et tubes coniques de 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml
Avec rotor S-4 xUniversal-Large avec godets et adaptateurs universels pour tubes à fond rond de 13/16 mm de diamètre
Avec rotor S-4x1000 avec godet pour plaque / tube et portoir de plaque
sans rotor
Modèle:
Centrifugeuse 5920 R (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse 5920 R, clavier
Rotor:
Néant
S-4 xUniversal-Large
S-4x1000
S-4x750
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15763315
Marque: Eppendorf™ 5948000611
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Centrifuge 5920 R réfrigérée d’Eppendorf : performances en débit élevé et gestion avancée de la température dans un design très compact. Capacité maximale de 4 tubes coniques de 1 000 mL/52 tubes coniques de 50 mL. Flexibilité réelle : centrifugez des plaques et des tubes dans une même nacelle.
cooled, with rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universal beakers and adapters for conical tubes 5 mL / 15 mL / 25 mL / 50 mL and plates, 230 V / 50 - 60 Hz
Rotors libres avec une large gamme d'adaptateurs modulaires pour centrifuger des tubes de 0,2 mL à 1 000 mLOptions de rotor pour plaques permettant la centrifugation de tous les types de microplaques, plaques PCR ou Deepwell PlatesRotor angulaire pour applications moléculaires à haute vitesse dans des tubes de 0,2 mL à 50 mLHaute vitesse de centrifugation, jusqu'à 21 194 × g (13 700 tr/min)Les couvercles et capuchons Eppendorf QuickLock™ anti-aérosols permettent un verrouillage rapide et ergonomique du couvercleCouvercle de la centrifugeuse avec système de fermeture en douceur 'Soft Touch'Fonctionnement silencieux pour un environnement de travail plus agréableEncombrement compact pour un maximum de place sur la paillasseIdentification automatique du rotor et détection de balourd pour garantir une sécurité maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Type de contrôleur Keypad
Description Centrifugeuse 5920 R
Capacité 4 x 1 000 ml
FCR max. 21 194 x g
Vitesse max. 13 500 tr/min
Réfrigéré Oui
Affichage Grand écran LCD lumineux
Comprend Avec rotor S-4 x 1000 avec godets et adaptateurs pour plaques / tubes pour des tubes à fond rond de 13/16 mm de diamètre
Modèle Centrifugeuse 5920 R (EU-IVD), clavier
Niveau sonore <55 dBA
Rotor S-4x1000
Rotor inclus Oui
Durée de fonctionnement 10 s à 99 h 59 min, avec fonction d’exécution continue, centrifugation rapide
Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés et bouchons étanches aux aérosols, compteur du cycle de vie du rotor, reconnaissance automatique des balourds
Étalons EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC partie 15 classe A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails)
Plage de températures -11°C à +40°C
Minuteur De 10 s à 99 h 59 min, avec fonction d’analyse continue, centrifugation rapide
Type Centrifugeuses de paillasse
Garantie 3 ans
Dimensions (H x l x P) 70 x 61 x 35 cm
Largeur (impériale) extérieure 29,2 in
Largeur (métrique) extérieure 74 cm
Hauteur (impériale) extérieure 15,9 in
Hauteur (métrique) extérieure 40 cm
Poids net 99 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Tension 230 V
Puissance 1650 W
Afficher plus Afficher moins
La centrifugeuse 5920 est conçue pour la séparation de mélanges de substances liquides de différentes densités, en particulier pour le traitement et l’analyse d’échantillons provenant du corps humain dans des applications de diagnostic in vitro afin de s’assurer que le dispositif de diagnostic in vitro peut être utilisé conformément à son objectif. Cette centrifugeuse comprenant des composants est un dispositif de diagnostic in vitro conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 27 octobre 1998. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.