Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R
Tous les produits Eppendorf Produits
Description
cooled, with rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universal beakers and adapters for conical tubes 5 mL / 15 mL / 25 mL / 50 mL and plates, 230 V / 50 - 60 Hz
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références |
| Type de contrôleur | Keypad |
| Description | Centrifugeuse 5920 R |
| Capacité | 4 x 1 000 ml |
| FCR max. | 21 194 x g |
| Vitesse max. | 13 500 tr/min |
| Réfrigéré | Oui |
| Affichage | Grand écran LCD lumineux |
| Comprend | Avec rotor S-4 x 1000 avec godets et adaptateurs de grande capacité pour tubes coniques de 15 ml/50 ml |
| Modèle | Centrifugeuse 5920 R (EU-IVD), clavier |
| Afficher plus |
La centrifugeuse 5920 est conçue pour la séparation de mélanges de substances liquides de différentes densités, en particulier pour le traitement et l’analyse d’échantillons provenant du corps humain dans des applications de diagnostic in vitro afin de s’assurer que le dispositif de diagnostic in vitro peut être utilisé conformément à son objectif. Cette centrifugeuse comprenant des composants est un dispositif de diagnostic in vitro conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 27 octobre 1998. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.