Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5427 R
Tous les produits Eppendorf Produits
Description
Spécification
Spécification
| Capacité | 48 x 1,5/2 ml |
| FCR max. | 25 001 × g |
| Affichage | grand LCD |
| Hauteur (impériale) extérieure | 10 in |
| Hauteur (métrique) extérieure | 25.4 cm |
| Niveau sonore | < 46dB(A) avec rotor F-45-48-11 |
| Minuteur | 10 s à 9:59 h |
| Largeur (impériale) extérieure | 12,6 in |
| Largeur (métrique) extérieure | 31.9 cm |
| Plage de températures | -11°C à +40°C |
| Afficher plus |
La centrifugeuse 5427 R est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.