Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5418 R
Code produit. p-7159217 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Conditionnement:
1 kit
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15865043
Marque: Eppendorf™ 5401000010
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La Centrifuge 5418 R d’Eppendorf de 18 places réfrigérées est conçue pour de faibles capacités avec des tubes de 1,5 à 2,0 mL et des Microtainers. Compacte, avec une faible hauteur d’accès et silencieuse, elle atteint une vitesse de 16 873 x g. Pour les applications standard de biologie moléculaire.
  • Capacité max. du rotor : 18 récipients de 1,5/2,0 ml
  • Vitesse maximale : 16 873 x g (14 000 tr/min)
  • Faible encombrement et faible hauteur d’accès de 23 cm
  • Conception OptiBowl™ pour un fonctionnement silencieux, même sans couvercle de rotor
  • Rotor Eppendorf QuickLock™ pour un verrouillage rapide du couvercle
  • Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
  • Plage de températures de 0°C à +40°C
  • Température garantie de 4°C à la vitesse de rotation maximale
  • Fonction FastTemp pour une pré-réfrigération rapide et une précision de température optimisée à l’intérieur du rotor
  • La fonction d’arrêt de l’alimentation ECO se déclenche après 8 heures d’inactivité pour réduire la consommation d’énergie (46 % pendant la nuit) et prolonger la durée de vie du compresseur (peut être désactivée)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité 18 x 1,5/2 ml
    Vitesse max. 14 000 tr/min
    FCR max. 16 873 x g
    Affichage Écran LCD grande taille
    Hauteur (impériale) extérieure 9,8 in
    Hauteur (métrique) extérieure 25 cm
    Niveau sonore <57 dBA
    Minuteur 30 s à 9:59 h, avec fonction de marche continue
    Largeur (impériale) extérieure 11,7 in
    Largeur (métrique) extérieure 30 cm
    Plage de températures 0°C à 40°C
    Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
    Comprend Avec rotor FA-45-18-11 et couvercle de rotor
    Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés
    Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
    Dimensions (L x l x H) extérieures 300 x 460 x 250 mm
    Type de contrôleur Rotary Knob
    Modèle Centrifugeuse 5418 R, boutons rotatifs
    Puissance 320 W
    Rotor inclus Oui
    Réfrigéré oui
    Étalons EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails)
    Fréquence 50/60 Hz
    Tension 230 V