Learn More
Corning™ Portoir réfrigéré pour la congélation de cellules CoolCell™ LX
Congélation sans alcool au rythme de -1°C/minute en cas de placement dans un congélateur à -80°C.
Marque: Corning™ 432004
Description
Corning CoolCell, en combinaison avec un congélateur à - 80°C, fournira une congélation sans alcool au débit de - 1°C / minute qui est idéale pour la cryoconservation de la plupart des cellules et lignées cellulaires. Grâce à une combinaison de mousse de polyéthylène réticulée à densité uniforme, un noyau à état solide et une symétrie de flacons radiaux, les profils de congélation sont cohérents et reproductibles. La mousse est non absorbante et imposera un changement négligeable dans l’environnement du congélateur, protégeant ainsi les échantillons congelés à proximité. L’élimination des flacons s’effectue en basculant l’appareil pour que les flacons coulissent.
Caractéristiques : Les caractéristiques uniques de la congélation à débit contrôlé avec Corning™ CoolCell™ sont les suivantes :
- Simplicité d’utilisation
- Congélation sans alcool et sans liquide
- Coût d’utilisation inférieur à celui des dispositifs à base d’alcool
- Récupération cellulaire élevée et viabilité cellulaire
- Reproductibilité
- Méthode simple et cohérente pour normaliser la congélation à taux contrôlé
Spécification
Rose | |
Rond | |
Cryoconservation de la plupart des cellules et des lignées cellulaires | |
1/Paquet, 1/Carton | |
11,7 cm | |
12,7 mm |
Mousse de polyéthylène | |
Conteneur de congélation | |
12 (Flacons cryogéniques standard de 1 à 2 ml) | |
11,7 x 10,11 cm | |
10,11 cm | |
0,5 kg |