Learn More
Corning™ Portoir réfrigéré pour la congélation de cellules CoolCell™ LX
BIOPHARMA
Code produit. 15592771
Click to view available options
Capacité:
12 (Flacons cryogéniques standard de 3,5 à 5 ml)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15592771
Marque: Corning™ 432005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Congélation sans alcool au rythme de -1°C/minute en cas de placement dans un congélateur à -80°C.
Corning CoolCell, en combinaison avec un congélateur à -80°C, fournira une congélation sans alcool à la vitesse de -1°C/minute qui est idéale pour la cryoconservation de la plupart des cellules et lignées cellulaires. Grâce à une combinaison de mousse de PE réticulée à densité uniforme, d’un noyau à état solide et d’une symétrie de flacons radiaux, les profils de congélation sont cohérents et reproductibles. La mousse est non absorbante et imposera un changement négligeable dans l’environnement du congélateur, protégeant ainsi les échantillons congelés à proximité. L’élimination des flacons s’effectue en basculant l’appareil à l’envers afin que les flacons glissent.
Caractéristiques : Les caractéristiques uniques de la congélation à débit contrôlé avec Corning™ CoolCell™ sont les suivantes :
  • Simplicité d’utilisation
  • Congélation sans alcool ni liquide
  • Coût d’utilisation inférieur à celui des dispositifs à base d’alcool
  • Récupération et viabilité cellulaires élevées
  • Reproductibilité
  • Méthode simple et uniforme pour standardiser la congélation à taux contrôlé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Couleur Violet
Matériau Mousse de polyéthylène
Forme Rond
Type Conteneur de congélation
À utiliser avec (application) Cryoconservation de la plupart des cellules et des lignées cellulaires
Capacité 12 (Flacons cryogéniques standard de 3,5 à 5 ml)
Quantité 1/Paquet, 1/Carton
Dimensions (L x l) 9,5 x 14,5 cm
Longueur (métrique) 9,5 cm
Largeur (métrique) 14,5 cm
Diamètre (métrique) du puits 12,7 mm
Poids (métrique) 0,5 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato