Learn More
Corning™ Portoir réfrigéré pour la congélation de cellules CoolCell™ FTS30
La température de ces flacons baisse de manière uniforme et reproductible au rythme de -1°C/minute jusqu’au point de congélation.
Marque: Corning™ 432007
Description
Corning CoolCell, en combinaison avec un congélateur à -80°C, fournira une congélation sans alcool à la vitesse de -1°C/minute qui est idéale pour la cryoconservation de la plupart des cellules et lignées cellulaires. Grâce à une combinaison de mousse de PE réticulée à densité uniforme, d’un noyau à état solide et d’une symétrie de flacons radiaux, les profils de congélation sont cohérents et reproductibles. La mousse est non absorbante et imposera un changement négligeable dans l’environnement du congélateur, protégeant ainsi les échantillons congelés à proximité. L’élimination des flacons s’effectue en basculant l’appareil à l’envers afin que les flacons glissent.
Caractéristiques : Les caractéristiques uniques de la congélation à débit contrôlé avec Corning™ CoolCell™ sont les suivantes :
- Simplicité d’utilisation
- Congélation sans alcool ni liquide
- Coût d’utilisation inférieur à celui des dispositifs à base d’alcool
- Récupération et viabilité cellulaires élevées
- Reproductibilité
- Méthode simple et uniforme pour standardiser la congélation à taux contrôlé
Spécification
Orange | |
Rond | |
30 (Flacons cryogéniques standard de 1 à 2 ml) | |
16,5 x 11,5 cm | |
11,5 cm | |
1 kg |
Mousse de polyéthylène | |
Conteneur de congélation | |
1/Paquet, 1/Carton | |
16,5 cm | |
12,7 mm |