Learn More
Corning™ Collier d’extension pour système CoolBox™ XT
BIOPHARMA
À utiliser avec le système CoolBox™ XT. Le collier d’extension Corning™ est nécessaire lorsque vous utilisez des modules de tubes CoolRack™ plus hauts et des tubes de forme haute dans le système CoolBox.
Marque:  Corning™ 432084
Code produit. 15592851
  • 105.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Fermeture du couvercle impossible avec l’ajout d’un collier d’extension
Description
Description
À utiliser avec Coolbox XT et Coolbox 2XT pour augmenter la hauteur lors de l’utilisation de modules de tubes de grande hauteur. Le collier est aimanté et adhère facilement à la base de l’unité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vert
Collier d'extension
CoolBox XT et CoolBox 2XT
20,0 x 16,0 x 7,0 cm, Intérieur : 14,0 x 9,4 x 7,0 cm
20 cm
16 cm
7 cm
Carré
Augmenter la hauteur en utilisant des modules de tubes élevés
1/Paquet
7,8 in
6,2 in
2 75 in