Learn More
Corning™ Refroidisseurs sans glace XT Starter
BIOPHARMA
Les systèmes de refroidissement de paillasse assurent un refroidissement ou une congélation des échantillons sans glace ni électricité, ni batteries.
Marque:  Corning™ 432014
Code produit. 15582781
  • 237.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Refroidisseur sans glace de plateforme ouverte accueillant la plupart des modules CoolRack™ et CoolSink™. Son niveau bas et son faible encombrement le rendent idéal pour une utilisation dans la hotte, il garde les échantillons froids (0,5° à 4,0°C) jusqu’à quatre heures. 1°Un indicateur de température de C à 8°C permet de contrôler les performances de la température. Pour prolonger la durée de refroidissement, conservez un XT Cooling Core supplémentaire dans le congélateur et faites pivoter les noyaux selon les besoins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Modules CoolRack et CoolSink
Violet
1/Carton
Support XT et XT Cooling Core
16,2 x 12,1 x 6 cm
Refroidisseur sans glace
1/Paquet
Refroidissement ou congélation des échantillons sans glace, électricité ou piles
1