Learn More
3M™ Ventilateur Cool Flow™ série 1040, standard (prise UE)
Le ventilateur Cool Flow™ 3M™ est un accessoire en option pour les demi-masques réutilisables de la série 3M™ 4000+. Dispose d’une fonction de commande à bouton unique offrant un meilleur confort de l’utilisateur pendant les longues journées de travail.
Marque: 3M™ 7100135815
633.36 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réduit l’accumulation de chaleur et d’humidité
- À utiliser avec les demi-masques réutilisables 3M™ série 4000+
- Attache facultative, pour le fixer simplement et en toute sécurité
- Sensation de frais perceptible sur votre visage lorsque vous travaillez
- Fonction de commande à bouton unique
- Rechargeable et fourni avec une prise UE
Spécification
Bleu | |
Demi-masques réutilisables 3M™ série 4000+ |