Learn More
Fisherbrand™ Controlled Rate Freezer
Liquid nitrogen free and cryogen free controlled rate freezer for research into the cryopreservation of a wide range of material including: embryos, stem cells, mammalian cells, spermatozoa, antibodies, tissue sections and rodent organs.
Marque:  Fisherbrand™ 17225546
Code produit. 17225546
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Cryogenic Freezer
Aluminium
Paillasse
3 ans
264 x 367 x 445 mm
2,5 A
Mains Supply: 100/240 V, 50/60 Hz, Unit Supply: 24 V DC
150 W
9.8 kg
-100°C
RoHS, CE, UKCA
Gris
Automatique
User Software
EU, UK, US
150 W
CFC-free
Flat Plate for Items or Vessels
Nom du produit
Fisherbrand™ Controlled Rate Freezer > Controlled Rate Freezer; Holds: Flat Plate for Items or Vessels; PC Programmability: User Software; Plug Type: EU-Style, UK-Style, US-Style; Temperature Range: -100°C