Learn More
Linker Industrietechnik™ Certificats d’écran de contrôle
Permet un contrôle qualité indispensable en laboratoire. Les certificats d’écran de contrôle Linker Industrietechnik™ sont destinés aux écrans en acier inox à maille carrée.
Marque: Linker Industrietechnik™ 551000020018
Code nomenclature Nacres: ND.14
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Garantie de fiabilité
- Certificat de contrôle numéroté
- Mesures vidéo effectuées à l’écran
Spécification
Diamètre du tamis : 100 mm | |
Certificat de l’écran de contrôle | |
Numéro de série, norme de fabrication, taille des mailles et ses paramètres et diamètre du fil Fournit un certificat par tamis en acier inoxydable |