Learn More
Norme sur les limites de détection requises par contrat (CRDL), Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
294.47€ - 568.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00146530 |
Numéro UN | UN3264 |
Forme physique | Liquide |
Concentration | Matrix: 5% HNO3/tr. tartaric acid |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11313627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035420.AE |
100 mL |
294.47€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11425010
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035420.AP |
500 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard | |
UN3264 | |
Matrix: 5% HNO3/tr. tartaric acid |
MFCD00146530 | |
Liquide | |
Specpure™ |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante