Learn More
IKA™ Agitateurs à rouleaux à action de basculement et de roulement et à fonctionnement continu
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Modèle:
Rouleau 10 de base
Rouleau 10 numérique
Rouleau 6 de base
Rouleau 6 numérique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Utilisé pour mélanger des échantillons de sang, des suspensions solides et liquides et des échantillons visqueux
- L’unité peut être utilisée avec tous les tubes classiques et flacons cylindriques
- Accessoires facilement amovibles pour un nettoyage rapide en cas de déversements d’échantillons
- Minuterie : Compte à rebours, réglable de 1 sec à 99 h et 59 min.
- Compteur : Affichage du temps d’agitation
- Affichage des codes d’erreur
- Utilisable de 4 à 50°C dans les incubateurs
- Convient au fonctionnement en continu
- Les rouleaux amovibles permettent d’agiter des tubes plus grands
- Fonctionnement facile grâce au clavier
- Diamètre d’agitation : 24,5 mm (hauteur)
- Plage de vitesses : 5 à 80 tr/min
Spécification
Spécification
| Angle de rotation | 3° |
| Vitesse de rotation | 30 tr/min |
| Tension | 100/240 V |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 50°C |
| Puissance | 24 W |
| Certifications/Conformité | DIN EN 60529 IP 21 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Hauteur (métrique) | 115 mm |
| Longueur (métrique) de la plateforme | 350 mm |
| Poids à l’expédition (métrique) | 6 kg |
| Afficher plus |