Learn More
SymLine Contrôle continu du niveau Accessoires
Accessoires pour le contrôle du niveau en continu
Marque:  SymLine 107938
Code produit. 10347769
  • 51.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Mesure continue des niveaux de remplissage - Contrôle permanent des boîtes non transparentes - Aucun problème avec l’unité de contrôle de niveau en permanence !
Spécification
Spécification
Câble de mise à la terre, 1 fiche banane, 1 pince, L = 1,5 m
1 fiche banane, 1 pince
Câble de mise à la terre
1.5 m
Transfère la charge électrostatique