Learn More
Contec™ Papier et cahiers pour salle blanche CONTEXT™
Les produits de documentation pour salle blanche Contec™ CONTEXT™ ont été mis au point pour fournir aux salles blanches du papier et des cahiers limitant le risque de contamination. Disponible aux formats 8.5 x 11 po, A4 et 11 x 17 po, le papier CONTEXT™ utilise le matériau Munising Bond fabriqué à partir de cellulose saturée en polymère synthétique, qui offre une finesse optimale et un plus grand confort d’écriture.
Marque: Contec™ CNBK8511W
133.06 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 3.20000kg
Description
- Luminosité élevée, grande opacité
- Génération ultra-faible de particules
- Teneur en ions métalliques ultra-faible
- Résistance élevée aux déchirures et à la traction
- Résistant à la chaleur
- Compatible avec les imprimantes laser standard et haut débit
- Compatible avec les photocopieurs à sec et standard
- Idéaux pour l’inscription de notes et d’instructions
Spécification
Matériau Munising Bond fabriqué à base de cellulose saturée en polymère synthétique | |
8,5 po | |
Blanc | |
8,5 x 11 in | |
Single-use | |
Imprimantes laser standard et haut débit ; photocopieurs à sec et standard | |
Documentation pour salle blanche CONTEXTtrade; | |
Non stérile | |
67 gsm |
Non | |
11 po | |
Cahier à spirales CONTEXTtrade; 50 feuilles, grands carreaux, couverture en plastique | |
Autoclavable | |
Inscription de notes et d’instructions de travail | |
Oui | |
10 cahiers/boîte | |
18 lb |