Learn More
Contec™ Papier et cahiers pour salle blanche CONTEXT™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Les produits de documentation pour salle blanche Contec™ CONTEXT™ ont été mis au point pour fournir aux salles blanches du papier et des cahiers limitant le risque de contamination. Disponible aux formats 8.5 x 11 po, A4 et 11 x 17 po, le papier CONTEXT™ utilise le matériau Munising Bond fabriqué à partir de cellulose saturée en polymère synthétique, qui offre une finesse optimale et un plus grand confort d’écriture.
Marque: Contec™ CNTXA4W
160.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21728" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Luminosité élevée, grande opacité
- Génération ultra-faible de particules
- Teneur en ions métalliques ultra-faible
- Résistance élevée aux déchirures et à la traction
- Résistant à la chaleur
- Compatible avec les imprimantes laser standard et haut débit
- Compatible avec les photocopieurs à sec et standard
- Idéaux pour l’inscription de notes et d’instructions
Spécification
Matériau Munising Bond fabriqué à base de cellulose saturée en polymère synthétique | |
8,3 po | |
Blanc | |
A4 (210 x 297 mm) | |
Single-use | |
Imprimantes laser standard et haut débit ; photocopieurs à sec et standard | |
Documentation pour salle blanche CONTEXTtrade; | |
A4 | |
18 lb |
Non | |
11,7 po | |
Papier CONTEXTtrade;, sans réglure | |
Autoclavable | |
Inscription de notes et d’instructions de travail | |
Oui | |
250 feuilles/sachet, 10 sachets/boîte | |
Non stérile | |
67 gsm |