Learn More
Contec™ Têtes de balai-serpillère stériles pour systèmes de lavage mural VertiKlean™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-210610 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
L
À utiliser avec (équipement):
Grand support de serpillière de 14 po
Support de serpillière moyen de 12 po
Conditionnement:
1 pièce
32 pièces
Code produit. 15964970
Marque: Contec™ MVKMOPIR
Il en reste null
Ajouter au panier
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Utilisation avec le système de lavage VertiKlean™ mural conçu pour le nettoyage des surfaces verticales. Les têtes et les housses de serpillière stériles de VertiKlean™ pour système de lavage mural sont composées d’un tissu en polyester laminé et d’une mousse en polyester à haut pouvoir absorbant pour une excellente capacité de nettoyage et une résistance à l’abrasion. Une option texturée est disponible.
  • Léger, polyester, jetable
  • Idéal pour l’application de désinfectants et le nettoyage humide des surfaces verticales, des plafonds et des murs dans des environnements contrôlés ; pour atteindre les coins et les plafonds difficiles avec une amplitude de mouvement complète.
  • La mousse absorbante transporte les solvants et les désinfectants jusqu’à la surface ; le tissu en polyester offre une excellente résistance à l’abrasion et aide à répartir uniformément le liquide sur la surface à nettoyer.
  • Les têtes sont découpées au laser pour sceller les bords, limitant ainsi la contamination potentielle lors du processus d’essuyage.
  • L’option de surface texturée est idéale pour les applications nécessitant une performance de nettoyage supplémentaire.
  • Ne contient pas de cellulose ; compatible avec une large gamme de produits chimiques, de détergents, de désinfectants et de nettoyants.
Ordreinfo
Manche en aluminium avec support de serpillère disponible séparément (réf.19-038-555).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type de produit Tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Dimensions Moyenne
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Support de serpillière moyen de 12 po
À utiliser avec (application) Pour l’application de désinfectants et le nettoyage humide des plafonds et des murs dans les environnements contrôlés
Color-coded No
Matériau Maille en polyester, Mousse de polyester
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.