Learn More
Contec™ Têtes de balai-serpillère non stériles pour systèmes de lavage mural VertiKlean™
À utiliser avec le système de lavage mural VertiKlean™ conçu pour le nettoyage des surfaces verticales Les têtes de balai-serpillère et les housses pour tête de balai non stériles pour systèmes de lavage mural Contec™ VertiKlean™ sont composées de tissu en polyester laminé et de mousse en polyester à haute adsorption. Une option texturée pour les applications nécessitant une élimination améliorée des particules est disponible.
Marque: Contec™ VK-MOP
33.79 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
À utiliser avec le système de lavage mural VertiKlean™ conçu pour le nettoyage des surfaces verticales Les têtes de balai-serpillère et les housses pour tête de balai non stériles pour systèmes de lavage mural Contec™ VertiKlean™ sont composées de tissu en polyester laminé et de mousse en polyester à haute adsorption pour d’exceptionnelles capacité de nettoyage et résistance à l’abrasion. Une option texturée pour les applications nécessitant une élimination améliorée des particules est disponible.
- Légères, en polyester, jetables
- Idéales pour l’application de désinfectants et les surfaces de nettoyage verticales mouillées, plafonds et murs, dans les environnements contrôlés ; atteignent les coins et les plafonds difficiles d’accès grâce à une amplitude complète de mouvements
- La mousse absorbante transporte les solvants et les désinfectants jusqu’à la surface ; le tissu en polyester offre une excellente résistance à l’abrasion et permet de répartir le liquide uniformément sur la surface à nettoyer.
- Les têtes sont découpées au laser pour sceller les bords, ce qui limite davantage les risques de contamination lors du processus de nettoyage.
- La surface texturée est idéale pour les applications nécessitant des performances de frottement supplémentaires.
- Sans cellulose ; compatibles avec une large gamme de produits chimiques, détergents, désinfectants et nettoyants
Spécification
8 x 4 in (21 x 11cm), Régulier | |
White | |
Non stérile | |
Non autoclavable | |
1 in | |
4 in | |
Cadre standard de tête de serpillère VertiKlean QuickConnect 7,5 po | |
No |
Tête de balai à franges | |
8 in | |
21 cm | |
2 cm | |
101.6 mm | |
Usage unique | |
Utilisé avec le matériel correspondant pour le nettoyage humide des murs et des plafonds dans des environnements non stériles | |
Tissu en maille de polyester, mousse de polyester, Polyester Foam |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1105604-0-0-1 | Certificat de qualité | 13/03/2025 | VK-MOP |
1070452-0-0-1 | Certificat de qualité | 19/12/2024 | VK-MOP |
938915-0-0-1 | Certificat de qualité | 03/11/2022 | VK-MOP |
842062-0-0-1 | Certificat de conformité | 04/06/2021 | VK-MOP |