Learn More
Contec™ Lingettes spécialement conçues pour les tâches critiques TuffStuff™
Conservent leur résistance même mouillées. Les lingettes spécialement conçues pour les tâches critiques Contec™ TuffStuff™ sont très absorbantes, peu pelucheuses et très durables.
Brand: Contec™ TSWC1214
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Idéales pour une grande variété de tâches difficiles, notamment le nettoyage industriel général, la ligne de production, l’entretien d’équipements lourds, ainsi que le nettoyage des mains et des outils
- En cellulose et polyester
- Peuvent être utilisées avec des solvants agressifs tels que l’alcool isopropylique, le méthyléthylcétone et le méthylpropylcétone, sans se décomposer
- Ne contiennent pas de liants, de résidus chimiques ou de contaminants pouvant endommager les surfaces ou conduire à une remise en état
- Recommandées pour le nettoyage critique dans les secteurs biotechnologiques et pharmaceutiques
Specifications
Lingettes | |
Classe ISO 6-8 environnements | |
500/rouleau, 1 rouleau/distributeur |
Polyester Cellulose | |
30,5 x 33 cm | |
Non stérile |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction