Learn More
Contec™ Lingettes présaturées SATWipes™
Conviennent à une grande diversité de salles blanches. Les lingettes présaturées Contec™ SATWipes™ sont proposées dans plusieurs options pour faciliter le nettoyage polyvalent dans les environnements de classe ISO 5 à 8.
Brand: Contec™ SAT-C3-AC
24.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Additional Details : CAS : 67-64-1 Poids : 0.90000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
- Durable, presaturated wipes with a choice of solvent saturations on perforated rolls
- Polyester Nonwoven are ideal for critical applications in ISO Class 5 environments
- SATWIPES with Polyester/Cellulose Nonwoven Wipes offer strength and low extractables for use in less critical applications in ISO Class 6 to 8 environments
- Designed for general-purpose cleaning and surface preparation and for wiping process tools and other equipment and for use prior to cleanroom entry
Specifications
Pre-saturated Wipe | |
15.24 cm | |
22.86 cm | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Excellent wipes for less critical applications, compatible with ISO class 6 environments and wipes down prior to entry into cleanroom | |
1-ply | |
Non-sterile |
6 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
ISO Class 5 and 6 | |
15 x 23 cm (6 x 9 in.) | |
1200/Cs. | |
100% Acetone |
Safety and Handling
- Dangers
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P235-Tenir au frais.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: Acetone