Learn More
Contec™ Lingettes présaturées SATWipes™
Conviennent à une grande diversité de salles blanches. Les lingettes présaturées Contec™ SATWipes™ sont proposées dans plusieurs options pour faciliter le nettoyage polyvalent dans les environnements de classe ISO 5 à 8.
Marque: Contec™ SAT-C1-7030-BPR
Description
- Lingettes imprégnées durables avec tout un choix de saturations en solvant sur rouleaux perforés
- Les lingettes SATWipes en polyester non tissées sont idéales pour les applications critiques dans les environnements de classe ISO 5.
- Les lingettes SATWipes non tissées en polyester/cellulose offrent résistance et faible taux de substances extractibles pour une utilisation dans les applications moins critiques des environnements de classe ISO 6 à 8.
- Conçues pour un nettoyage et une préparation des surfaces polyvalents, pour l’essuyage des outils de traitement et d’autres équipements, et pour une utilisation avant entrée en salle blanche
Informations sur la commande
Conditionnement de cent essuyeurs de 15 x 23 cm (6 x 9 po) sur un rouleau perforé.La plupart des boîtes SATWipes contiennent 12 rouleaux de lingettes imprégnées et une cartouche ; les références 19--150--0711 et -0712 contiennent 18 recharges par boîte sans cartouche.Substrats mélangés sur mesure et dimensions de lingettes supplémentaires disponibles auprès de votre représentant du service clients Fisher Scientific.Des boîtes vides pour lingettes sont disponibles :19-171-955.
Spécification
Lingettes pré-saturées | |
23 cm | |
15 cm | |
Non autoclavable | |
Single-use | |
Pour les applications moins critiques en salle blanche ou pour le nettoyage avant l'entrée en salle blanche. | |
1-ply | |
Non stérile |
9 in | |
6 in. | |
Polyester Cellulose | |
Classes ISO 5 à 8 | |
23 x 15,2 cm (9 x 6 in) | |
100/Sachet ; 12 Sachets/Carton | |
70% IPA, 30% DI Water |
Safety and Handling
- CONTEC SATWIPES WITH 70% IPA
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.