Learn More
Contec™ Lingettes présaturées SATWipes™
Conviennent à une grande diversité de salles blanches. Les lingettes présaturées Contec™ SATWipes™ sont proposées dans plusieurs options pour faciliter le nettoyage polyvalent dans les environnements de classe ISO 5 à 8.
Marque: Contec™ SAT-C3-7030
Description
- Lingettes imprégnées durables avec tout un choix de saturations en solvant sur rouleaux perforés
- Les lingettes SATWipes en polyester non tissé sont idéales pour les applications critiques dans les environnements de classe ISO 5.
- Les lingettes SATWipes non tissées en polyester/cellulose offrent résistance et faible taux de substances extractibles pour une utilisation dans les applications moins critiques des environnements de classe ISO 6 à 8.
- Conçues pour un nettoyage et une préparation des surfaces polyvalents, pour l’essuyage des outils de traitement et d’autres équipements, et pour une utilisation avant entrée en salle blanche
Informations sur la commande
Conditionnement de cent essuyeurs de 15 x 23 cm (6 x 9 po) sur un rouleau perforé.La plupart des boîtes SATWipes contiennent 12 rouleaux de lingettes imprégnées et une cartouche ; les références 19--150--0711 et -0712 contiennent 18 recharges par boîte sans cartouche.Substrats mélangés sur mesure et dimensions de lingettes supplémentaires disponibles auprès de votre représentant du service clients Fisher Scientific.Des boîtes vides pour lingettes sont disponibles :19-171-955.
Spécification
SATWipes Lingettes pré-saturées | |
23 cm | |
15,2 cm | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Excellentes lingettes pour les applications moins critiques, compatibles avec les environnements ISO de classe 6 et les lingettes avant l'entrée dans la salle blanche. | |
1-ply | |
Non-sterile |
9 in | |
9 in | |
Polyester | |
Classe ISO 5 et 6 | |
9 x 6 in (22,8 x 15,2 cm) | |
12 Paquets | |
IPA à 70 %, eau désionisée à 30 %. |