Learn More
Contec™ Lingettes présaturées SATWipes™
Conviennent à une grande diversité de salles blanches. Les lingettes présaturées Contec™ SATWipes™ sont proposées dans plusieurs options pour faciliter le nettoyage polyvalent dans les environnements de classe ISO 5 à 8.
Marque: Contec™ SAT-C3-7030/18
Informations supplémentaires : CAS : 67-63-0 Poids : 15.77700kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
- Lingettes imprégnées durables avec tout un choix de saturations en solvant sur rouleaux perforés
- Les lingettes SATWipes en polyester non tissé sont idéales pour les applications critiques dans les environnements de classe ISO 5.
- Les lingettes SATWipes non tissées en polyester/cellulose offrent résistance et faible taux de substances extractibles pour une utilisation dans les applications moins critiques des environnements de classe ISO 6 à 8.
- Conçues pour un nettoyage et une préparation des surfaces polyvalents, pour l’essuyage des outils de traitement et d’autres équipements, et pour une utilisation avant entrée en salle blanche
Informations sur la commande
Fournies sur rouleau perforé de cent lingettes de 6 x 9 po (15 x 23 cm) La plupart des mallettes de SATWipes contiennent 12 rouleaux présaturés et une boîte ; 18 recharges de lingettes 19-150-0711 et 19-150-0712 par mallette, sans boîte. Substrats mélangés sur mesure et dimensions de lingettes supplémentaires disponibles auprès de votre représentant du service clients Fisher Scientific. Des boîtes vides pour lingettes sont disponibles : 19-171-955.
Spécification
SATWipes Lingettes pré-saturées | |
23 cm | |
15,2 cm | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Roll, No Canister | |
1800/Carton | |
IPA à 70 %, eau désionisée à 30 %. |
9 in | |
9 in | |
Polyester | |
Classe ISO 5 et 6 | |
9 x 6 in (22,8 x 15,2 cm) | |
Excellentes lingettes pour les applications moins critiques, compatibles avec les environnements ISO de classe 6 et les lingettes avant l'entrée dans la salle blanche. | |
1-ply | |
Non-sterile |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol