Learn More
Contec™ Lingettes pré-imprégnées SATWIPES™
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15 x 23 cm (6 x 9 in)
23 x 15 cm (9 x 6 po)
23 x 18 cm (9 x 7 in)
Matériau:
Polyester
Polyester Cellulose
Polyester, Rayonne
Polypropylène, Rayonne
Solution de saturation:
100% IPA
100% acétone
10 % IPA/90 % eau DI
70 % IPA/30 % eau DI
IPA à 70 %, eau désionisée à 30 %.
Quantité d’emballage:
100/Sachet ; 12 Sachets/Carton
100/Sachet ; 18 Sachets/Carton
12 Paquets
12 Pk.
1200/Cs.
1400/Carton
1800/Carton
700 Paquets ; 2 Paquets/Carton
Conditionnement:
100 pièces
1200 pièces
1400 pièces
1800 pièces
Description
- Lingettes imprégnées durables avec tout un choix de saturations en solvant sur rouleaux perforés
- Les lingettes non tissées en polyester sont idéales pour les applications critiques dans les environnements de classe ISO 5.
- Les lingettes SATWipes non tissées en polyester/cellulose offrent résistance et faible taux de substances extractibles pour une utilisation dans les applications moins critiques des environnements de classe ISO 6 à 8.
- Conçues pour un nettoyage et une préparation des surfaces polyvalents, pour l’essuyage des outils de traitement et d’autres équipements, et pour une utilisation avant entrée en salle blanche
Informations sur la commande
Paquet de 6 x 9 po (15 x 23 cm) serpillières sur un rouleau perforé. La plupart des caisses de SATWipes contiennent 12 rouleaux de lingettes pré-imprégnées et une bidon ; Les références 19-150-0711 et -0712 contiennent 18 recharges par carton sans boîte. Substrats mélangés sur mesure et dimensions de lingettes supplémentaires disponibles auprès de votre représentant du service client Fisher Safety. Des bidons vides pour les serpillières sont disponibles : 19-171-955.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes pré-saturées |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Largeur (impériale) | 6 in |
| Largeur (métrique) | 15,2 cm |
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 23 x 15 cm (9 x 6 po) |
| À utiliser avec (application) | Excellentes lingettes pour les applications moins critiques, compatibles avec les environnements ISO de classe 6 et les lingettes avant l'entrée dans la salle blanche. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X1200 SATWipes cellulose/polyester wipes, 15x23cm,
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol