Learn More
Contec™ Serpillères plates QuickTask™
Tous les produits Contec Produits
Description
Choisissez un système de serpillère présentant une grande diversité d’options. Les serpillères plates Contec™ QuickTask™ sont parfaitement adaptées au nettoyage et à l’application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les sols, notamment sur les sols et les grilles perforés des salles blanches. L’ensemble du matériel QuickTask™ est entièrement autoclavable.
La gamme QuickTask de Contec comprend diverses têtes de serpillère plates en polyester tissé, polyester/cellulose, microfibre/mousse et microfibre qui s’installent facilement sur un ensemble manche et cadre de tête de serpillère à charnière.
Chaque tête de serpillère a été spécialement choisie pour être compatible avec une large gamme de produits chimiques et de désinfectants, y compris les solutions Quat et d’hypochlorite. Les cadres de tête de serpillère QuickTask sont disponibles en acier inoxydable ou en plastique autoclavable durable.
La housse de serpillère la plus légère de la gamme, le polyester adsorbant tricoté multi-couches lavée en salle blanche est idéal pour une utilisation sur des surfaces lisses. Sa structure tissée absorbante applique des solutions et élimine les contaminants de manière uniforme. Disponible validé stérile par irradiation aux rayons gamma.
Spécification
Spécification
| Dimensions | 16 x 5 in (41 x 13 cm) |
| Type de produit | Housse pour serpillière à tête plate |
| Stérilité | Stérile |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (équipement) | 2906, 2699P, 2740 |
| Color-coded | No |
| Matériau | Polyester |