Learn More
Contec™ Crochets et manches de serpillères à franges QuickConnect™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 11972415 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Matériau:
Aluminium anodisé
Fibre de carbone
Fibre de verre
Protection de sonde acier inoxydable
Type de produit:
Manche extensible
Manche à longueur fixe en 1 partie
Poignée
Poignée extensible en 2 parties
Poignée extensible en 4 parties
Longueur (impériale):
16 à 30 in
16 in
18 à 32 po
18 po
40 à 70 po
40 à 70 po
50 à 92 po
60 in
63 a 114 in.
66 a 224 in.
69 a 334 in.
71 à 130 po
s’allonge jusqu’a 16 pi
À utiliser avec (équipement):
Cadre de tête de serpillère en polypropylène à charnière plates QuickTask
VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect
VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillière à franges Edgeless, serpillières à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillière à franges QuickConnect
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11972415
Marque: Contec™ 2725E
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Faites votre choix parmi l’aluminium anodisé léger, l’acier inox électropoli et durable et la fibre de verre. Les manches de serpillère QuickConnect sont disponibles en longueur fixe ou en modèles télescopiques afin de répondre à tous les besoins de nettoyage.
Faites votre choix parmi de l’aluminium anodisé léger, de l’acier inox électropoli et durable ou de la fibre de verre.Les manches à serpillère Contec™ QuickConnect™ sont disponibles en longueur fixe ou en modèles télescopiques afin de répondre à tous les besoins de nettoyage.
Les cadres et les manches des têtes de serpillère QuickConnect™ offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans les environnements critiques. Investissez dans une poignée et choisissez différentes têtes et cadres interchangeables pour des applications spécifiques.
Manches de serpillère QuickConnect :
  • À utiliser avec la gamme™Contec complète de systèmes de serpillère
  • Autoclavable
  • Longueurs téléscoscopiques : 16 po. (41 cm) s’étend jusqu’à à 30 po. (76 cm), 50 pi. (127 cm) le manche s’étend jusqu’à 92 po. (234 cm), 69 in. (175 cm) s'étend jusqu’à à utiliser ’à 10,8 pi. (3,3 m)
  • Longueurs fixes : 16 po. 41 cm), 60 po. 152 cm
  • Pour les plafonds et les parois difficiles à atteindre, 16 pi. Une poignée en aluminium anodisé de (4,9 m) est disponible ; Le poignée à 4 parties se sépare facilement pour l’autoclavage
Crochets pour manches de serpillères QuickConnect
  • Crochet opour manche QuickConnect, disponible pour s'adapter à 0,9 po. ( cm) and 1 po. (2,5 cm) poignées
  • Le crochet sur le manche de serpillère à franges permet de maintenir en toute sécurité les manches QuickConnect sur les chariots avec seau, ce qui réduit les risques d’incidents ou de déversements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Manche à longueur fixe en 1 partie
Code couleur Blanc
Longueur (impériale) 60 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 152 cm
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Cadre de tête de serpillère en polypropylène à charnière plates QuickTask
À utiliser avec (application) Nettoyage dans les environnements critiques
Color-coded No
Matériau Protection de sonde acier inoxydable