Learn More
Contec™ Crochets et manches de serpillères à franges QuickConnect™
Tous les produits Contec Produits
Description
Faites votre choix parmi de l’aluminium anodisé léger, de l’acier inox électropoli et durable ou de la fibre de verre.Les manches à serpillère Contec™ QuickConnect™ sont disponibles en longueur fixe ou en modèles télescopiques afin de répondre à tous les besoins de nettoyage.
Les cadres et les manches des têtes de serpillère QuickConnect™ offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans les environnements critiques. Investissez dans une poignée et choisissez différentes têtes et cadres interchangeables pour des applications spécifiques.
Manches de serpillère QuickConnect :
- À utiliser avec la gamme™Contec complète de systèmes de serpillère
- Autoclavable
- Longueurs téléscoscopiques : 16 po. (41 cm) s’étend jusqu’à à 30 po. (76 cm), 50 pi. (127 cm) le manche s’étend jusqu’à 92 po. (234 cm), 69 in. (175 cm) s'étend jusqu’à à utiliser ’à 10,8 pi. (3,3 m)
- Longueurs fixes : 16 po. 41 cm), 60 po. 152 cm
- Pour les plafonds et les parois difficiles à atteindre, 16 pi. Une poignée en aluminium anodisé de (4,9 m) est disponible ; Le poignée à 4 parties se sépare facilement pour l’autoclavage
Crochets pour manches de serpillères QuickConnect
- Crochet opour manche QuickConnect, disponible pour s'adapter à 0,9 po. ( cm) and 1 po. (2,5 cm) poignées
- Le crochet sur le manche de serpillère à franges permet de maintenir en toute sécurité les manches QuickConnect sur les chariots avec seau, ce qui réduit les risques d’incidents ou de déversements
Spécification
Spécification
| Type de produit | Poignée extensible en 2 parties |
| Code couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 50 à 92 po |
| Stérilité | Non stériles |
| Longueur (métrique) | 127 à 234 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage dans les environnements critiques |
| Color-coded | Non |
| Afficher plus |