Learn More
Contec™ Crochets et manches de serpillères à franges QuickConnect™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Faites votre choix parmi l’aluminium anodisé léger, l’acier inox électropoli et durable et la fibre de verre. Les manches de serpillère QuickConnect sont disponibles en longueur fixe ou en modèles télescopiques afin de répondre à tous les besoins de nettoyage.
Marque:  Contec™ 2686
17.15 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11932415
  • 22.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Faites votre choix parmi de l’aluminium anodisé léger, de l’acier inox électropoli et durable ou de la fibre de verre.Les manches à serpillère Contec™ QuickConnect™ sont disponibles en longueur fixe ou en modèles télescopiques afin de répondre à tous les besoins de nettoyage.
Les cadres et les manches des têtes de serpillère QuickConnect™ offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans les environnements critiques. Investissez dans une poignée et choisissez différentes têtes et cadres interchangeables pour des applications spécifiques.
Manches de serpillère QuickConnect :
  • À utiliser avec la gamme™Contec complète de systèmes de serpillère
  • Autoclavable
  • Longueurs téléscoscopiques : 16 po. (41 cm) s’étend jusqu’à à 30 po. (76 cm), 50 pi. (127 cm) le manche s’étend jusqu’à 92 po. (234 cm), 69 in. (175 cm) s'étend jusqu’à à utiliser ’à 10,8 pi. (3,3 m)
  • Longueurs fixes : 16 po. 41 cm), 60 po. 152 cm
  • Pour les plafonds et les parois difficiles à atteindre, 16 pi. Une poignée en aluminium anodisé de (4,9 m) est disponible ; Le poignée à 4 parties se sépare facilement pour l’autoclavage
Crochets pour manches de serpillères QuickConnect
  • Crochet opour manche QuickConnect, disponible pour s'adapter à 0,9 po. ( cm) and 1 po. (2,5 cm) poignées
  • Le crochet sur le manche de serpillère à franges permet de maintenir en toute sécurité les manches QuickConnect sur les chariots avec seau, ce qui réduit les risques d’incidents ou de déversements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Manche à longueur fixe en 1 partie
16 in
41 cm
Réutilisable
Nettoyage dans les environnements critiques
Protection de sonde acier inoxydable
Blanc
Non stériles
Autoclavable
VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect
Non
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot31214Z2 Type de certificatCertificat de qualité Date14/02/2025 Catalog Number2686
Numéro de lot30718Z2 Type de certificatCertificat de qualité Date10/07/2024 Catalog Number2686
Numéro de lot30522Z9 Type de certificatCertificat de qualité Date09/11/2023 Catalog Number2686
Numéro de lot30128Z5 Type de certificatCertificat de qualité Date27/09/2023 Catalog Number2686
Numéro de lot30210Z7 Type de certificatCertificat de qualité Date31/08/2023 Catalog Number2686
Nom du produit
Contec™ Crochets et manches de serpillères à franges QuickConnect™ > Poignée en une seule pièce SS ; 16 po (40,6 cm)