Learn More
Contec™ Lingettes pré-saturées PROSAT™ PS-911
GREENER_CHOICE
Code produit. 15320871 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
22,9 x 27,9 cm
Conditionnement:
1500 pièces
Code produit. 15320871
Marque: Contec™ PS911
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les lingettes PROSAT™ sont une méthode efficace, efficiente et pratique de nettoyage des outils de traitement et d’autres équipements. Les lingettes PROSAT sont également idéales pour l’essuyage des articles avant leur passage.
  • Pré-saturées avec des mélanges IPA et eau déionisée dans des sachets plats et refermables numérotés individuellement pour la traçabilité
  • Ces sachets spécialement conçus préservent la propreté et les niveaux de saturation des solvants
  • Le mélange de solvants répond aux spécifications de la SEMI relatives aux métaux et contaminants
  • Compatibles avec ISO classe 5
  • 30 lingettes/sachet, 50 sachets/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes pré-saturées
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité Classe ISO 5, SEMI pour les métaux/contaminants
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 22,9 x 27,9 cm
À utiliser avec (application) Idéal pour le nettoyage de routine et l'essuyage des instruments et équipements
À utiliser avec (équipement) Outils de traitement et autres équipements
Quantité d’emballage 30 lingettes/Sachet, 50 Sachets/Carton
Solution de saturation 70 % IPA / 30% eau DI
Stérilité Non stérile
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% IPA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient:
Correction du contenu d'un produit