Learn More
Contec™ Lingettes Polynit™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 16631284 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 30 cm (12 x 12 in)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage:
75/boîte, 10 boîtes/carton (empilées à plat)
Sac de 150 lingettes, empilées
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
1 pièce
1200 pièces
150 pièces
Code produit. 16631284
Marque: Contec™ PN99
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nettoient les surfaces des produits et des outils de traitement. Les lingettes Contec™ Polynit™ sont une option durable pour les environnements de classe ISO 5.
  • Pour un nettoyage polyvalent dans les environnements de classe ISO 5 (FED-STD-209E classe 100/M3,5)
  • Idéales pour essuyer les surfaces extérieures des produits et nettoyer les surfaces intérieures des outils de traitement ou d’autres équipements
Informations sur la commande
Blanchissage et emballage en salle blanche répondant aux exigences de la classe ISO 4 Disponibles stériles conformément à la norme AAMI / ISO (méthode I) avec un niveau garanti de stérilité de 10-6. Conditionnées dans des sachets extérieurs pelables avec des sachets intérieurs à déchirement linéaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Polynit™ Lingettes
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Classe ISO 5
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Salle blanche
Quantité d’emballage Sac de 150 lingettes, empilées
Épaisseur 2 plis