Learn More
Contec™ Lingettes Polynit™ Heatseal
Utilisez ces lingettes pour toutes les applications ultra-critiques et pour le nettoyage général. Les lingettes Contec™ Polynit Heatseal sont fabriquées à 100 % en maille de polyester texturé Les lingettes sont découpées au laser, permettant de sceller les bords du tissu pour une utilisation complète de la surface de la lingette.
Marque: Contec™ PNHS-99B
447.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24309" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Lingettes tricotées texturées 100 % polyester indémaillable avec bords thermosoudés
- La découpe laser scelle les fibres le long des bords de la lingette et permet d’utiliser 100 % de sa surface
- Blanchies et conditionnées en salle blanche ISO de classe 4
- Très faibles niveaux de particules, de fibres et de résidus non volatils
- Bon taux d’adsorption des solvants
- Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
Informations sur la commande
Dimensions et formes sur mesure disponibles.Contactez votre représentant du service clients Fisher Scientific pour de plus amples informations.
Spécification
Lingettes Polynit Heatseal | |
23 cm | |
23 cm | |
Not Autoclavable | |
Classe ISO 4 | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | |
300 lingettes/Sachet (en vrac) | |
Non stérile |
9 in | |
9 in | |
Polyester | |
140 g/m2. | |
Single-use | |
Idéal pour le nettoyage à usage général | |
2-ply |