Learn More
Contec™ Lingettes Polynit™ Heatseal
Utilisez ces lingettes pour toutes les applications ultra-critiques et pour le nettoyage général. Les lingettes Contec™ Polynit Heatseal sont fabriquées à 100 % en maille de polyester texturé Les lingettes sont découpées au laser, permettant de sceller les bords du tissu pour une utilisation complète de la surface de la lingette.
Marque: Contec™ LWPS1004
484.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24309" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Lingettes texturées 100 % polyester, constituées d’un tricotage indémaillable et aux bords thermosoudés
- La découpe laser scelle les fibres le long des bords de la lingette et permet une utilisation à 100 % de cette dernière.
- Très faibles niveaux de particules, de fibres et de résidus non volatils
- Bon taux d’adsorption des solvants
- Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
- Blanchissage et emballage en salle blanche répondant aux exigences de la classe ISO 44
- Disponibles certifiées stériles avec un niveau d’assurance stérilité 10-6, conformément aux normes et aux pratiques recommandées par les directives AAMI / ISO 11137:2006 Consignes
Informations sur la commande
Dimensions et formes sur mesure disponibles.Contactez votre représentant du service clients Fisher Scientific pour de plus amples informations.
Spécification
Lingettes Polynit Heatseal | |
30 cm | |
30 cm | |
Non autoclavable | |
30 x 30 cm (12 x 12 in) | |
75/Bag, 8 Bags/Cs. (Flat Stacked) | |
Stérile |
12 in | |
12 in | |
Polyester | |
Single-use | |
Applications ultra critiques | |
1-ply |