Learn More
Contec™ Système de saturation des têtes de balai-serpillère
Tous les produits Contec Produits
Description
Petit et compact, le chariot en acier inox à double seau de 8 L est idéal pour les salles blanches de petite à moyenne tailles. Léger et maniable, le chariot est facile à utiliser. Le chariot est équipé de quatre roulettes antitraces autoclavables. L’ensemble du chariot peut donc être autoclavé avant utilisation. Afin de rendre le système très efficace et rentable, les têtes de balai-serpillère utilisées doivent présenter l’effet capillaire et être très adsorbantes. Contec a mis au point une nouvelle tête de balai-serpillère plate à utiliser intégrée au système ; Contec Quiltec I Têtes de balai-serpillère en polyester.
Les seaux sont conçus pour accueillir 5 têtes de balai-serpillère plates, saturées avec 1 L de liquide. Le second seau peut être utilisé pour la dilution d’un concentré, puis pour le rangement des têtes de balai-serpillère usagées afin d’empêcher toute contamination croisée. Les têtes de balai-serpillère sont placées sur un cadre d’accueil à ajustement aisé, associé à la structure de la tête de balai-serpillère. De cette manière, les têtes de balai-serpillère peuvent être installées, mains libres, sur le cadre de tête de balai-serpillère. Un plateau diffuseur de désinfectant en acier inoxydable permet de saturer uniformément chaque tête de balai-serpillère. Le plateau diffuseur peut être facilement rangé dans un logement disposé sur le côté du chariot en cas de non-utilisation. Il suffit de verser le désinfectant sur les têtes de balai-serpillère soit à partir du flacon, soit directement à partir de l’autre seau, puis d’attendre 5 minutes pour une saturation complète. Les serpillères sont alors prêtes à l’emploi. Les têtes de balai-serpillère Contec Quiltec I sont fabriquées sont 100 % en polyester à 2 épaisseurs autour d’un cœur de rayonne. Elles sont donc idéales pour le plus haut grade de salle blanche, car elles génèrent un très faible nombre de particules et de fibres.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Système à seaux compact |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 2,6 gal. |
| Jetable | Réutilisable |
| Comprend | Trois seaux de 2,6 gal (10 L) en acier inoxydable, manche standard, avec cadre en A et diffuseur |
| Quantité | 1 de chaque |
| Stérilité | Non stérile |