Learn More
Contec™ Têtes de serpillère pour sol sans seau EasySat™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-3887954 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Type de produit:
Tête de serpillère texturée
Tête d’essoreuse
Conditionnement:
32 pièces
Code produit. 16665514
Marque: Contec™ BLVKMOP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminent complètement le recours à un seau ou à une essoreuse lors du nettoyage des salles blanches. La tête de balai-serpillère VertiKlean™ du système de serpillère pour sol sans seau Contec™ EasySat™, entièrement autoclavable, est composée d’un matériau coupé au laser, puis soudé. Le contrôle du flux par bouton-poussoir libère la solution de nettoyage à la demande.
  • Éliminent complètement le recours à un seau ou à une essoreuse
  • Conçues spécialement pour une utilisation en salle blanche
  • Matériau de la tête de balai-serpillère VertiKlean™ à bords coupés au laser, puis soudés : tissu en polyester léger laminé à la mousse d’ester pour une excellente résistance à l’abrasion
  • Le système comprend un réservoir de solution translucide de 1,5 l (52 oz) pouvant nettoyer jusqu’à 5 000 pieds carrés.
  • Le réservoir plein ne pèse que 3,2 kg (7 lb).
  • Le contrôle du flux par bouton-poussoir libère la solution de nettoyage à la demande.
  • Les têtes de balai-serpillère inclinées nettoient les zones difficiles à atteindre, et peuvent être fixées et retirées en quelques secondes.
  • Les têtes de serpillères et du système sont entièrement autoclavables jusqu’à 121°C (250°F), pendant 30 minutes
  • Les têtes de balai-serpillère sont fournies dans des styles réguliers et texturés, et sont également disponibles stérilisées par irradiation aux rayons gamma ().
  • Les têtes se fixent facilement au cadre au moyen de bandes Velcro classiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Type de tête Plat
Longueur (impériale) 21,5 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 55 cm
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 12 cm
Hauteur (impériale) 4,75 in
Largeur (métrique) 46 cm
Largeur (impériale) 18,25 po
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Idéale pour une utilisation avec des désinfectants, spécialement conçus pour les sols en salle blanche
Color-coded Non
Matériau Polyester