Learn More
Contec™ Têtes de serpillère pour sol sans seau EasySat™
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Type de produit:
Tête de serpillère texturée
Tête d’essoreuse
Conditionnement:
32 pièces
Description
- Éliminent complètement le recours à un seau ou à une essoreuse
- Conçues spécialement pour une utilisation en salle blanche
- Matériau de la tête de balai-serpillère VertiKlean™ à bords coupés au laser, puis soudés : tissu en polyester léger laminé à la mousse d’ester pour une excellente résistance à l’abrasion
- Le système comprend un réservoir de solution translucide de 1,5 L (52 oz) pouvant nettoyer jusqu’à 5 000 pieds carrés
- Le réservoir plein ne pèse que 3,2 kg (7 lb)
- Le contrôle du flux par bouton-poussoir libère la solution de nettoyage à la demande.
- Les têtes de balai-serpillère inclinées nettoient les zones difficiles à atteindre, et peuvent être fixées et retirées en quelques secondes.
- Les têtes de serpillières et le système sont entièrement autoclavables jusqu’à 121°C (250°F) pendant 30 minutes
- Les têtes de balai-serpillère sont fournies dans des styles réguliers et texturés, et sont également disponibles stérilisées par irradiation aux rayons gamma ().
- Les têtes se fixent facilement au cadre au moyen de bandes Velcro classiques.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tête de serpillère texturée |
| Code couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 21,5 in |
| Stérilité | Non stériles |
| Longueur (métrique) | 55 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Hauteur (métrique) | 12 cm |
| Hauteur (impériale) | 4,75 in |
| Largeur (métrique) | 46 cm |
| Largeur (impériale) | 18,25 po |
| Afficher plus |