Learn More
Contec™ Écouvillons en coton CONSTIX
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabriqués avec les fibres de coton discontinues les plus longues et un simple liant de méthylcellulose. Les écouvillons en coton Contec™ CONSTIX™ génèrent de très faibles niveaux de résidus, de particules et de fibres extractibles.
Marque:  Contec™ SC-7
298.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16675544
  • 474.00€ / 5000 pièces
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les écouvillons de coton les plus fins, les plus lisses et les plus propres disponibles à ce jour
  • Absorbent la plupart des solvants courants, y compris l’alcool isopropylique et l’acétone
  • Utilisation dans des applications critiques, notamment la fabrication de lecteurs de disques et l’optique de haut niveau
  • Parfaits pour une utilisation avec des solutions aqueuses
Spécification
Spécification
0,06 in
Pour une utilisation dans certaines des applications les plus critiques, notamment la fabrication de disques durs et l’optique de haut niveau
1,5mm
3 in
Coton
0,10 in
0,4 in
2,5mm
0,1 in
Aqueous-based
Pointed
3,1 po
Écouvillon
7,9 cm
76,2mm
Écouvillon en coton rond simple
2,5mm
10,2mm
2,5mm
Non stérile
Papier roulé
Coton