Learn More
Contec™ Écouvillons en coton CONSTIX™
Fabriqués avec les fibres de coton discontinues les plus longues et un simple liant de méthylcellulose. Les écouvillons en coton Contec™ CONSTIX™ génèrent de très faibles niveaux de résidus, de particules et de fibres extractibles.
Marque: Contec™ SC-4
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les écouvillons de coton les plus fins, les plus lisses et les plus propres disponibles à ce jour
- Absorbent la plupart des solvants courants, y compris l’alcool isopropylique et l’acétone
- Utilisation dans des applications critiques, notamment la fabrication de lecteurs de disques et l’optique de haut niveau
- Parfaits pour une utilisation avec des solutions aqueuses
Spécification
0,06 in | |
Pour une utilisation dans certaines des applications les plus critiques, notamment la fabrication de disques durs et l’optique de haut niveau | |
1,5mm | |
3,0 in | |
Coton | |
0,3 in | |
0,7mm | |
2mm | |
Aqueous-based | |
Pointed |
3 in | |
Écouvillon | |
76,2mm | |
76,2mm | |
Double extrémité pointue, dure et tranchante | |
7,6mm | |
0,4 in | |
0,08 in | |
Papier roulé | |
Coton |